3,5-Xylenol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
3,5-Dimetylfenol
D1829-25G
D1829-100G
TCIAD1829-25GEA
335
SEK
TCIAD1829-25G
TCIAD1829-100G
3,5-Xylenol ≥98.0%
3,5-Xylenol
Formel:
C₈H₁₀O MW: 122,17 g/mol Kokpunkt: 95°C Smältpunkt: 61…64 °C Densitet: 0,968 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002307 CAS nummer: 108-68-9 EINECS: 203-606-5 UN: 2261 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,10082 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 61.0 to 66.0 deg-C |