3,5-Xylidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
3,5-Dimethylaniline, 5-Amino-m-xylene
D0671-25ML
D0671-500ML
TCIAD0671-25MLEA
215
SEK
TCIAD0671-25ML
TCIAD0671-500ML
3,5-Xylidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,5-Xylidin
Formel:
C₈H₁₁N MW: 121.18 g/mol Kokpunkt: 221°C Smältpunkt: 9.8 Flampunkt: 97°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007813 CAS nummer: 108-69-0 EINECS: 203-607-0 UN: 1711 ADR: 6.1 II Merck Index: 14,10084 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |