2,6-Xylidin ≥99.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
2-Amino-m-xylene, 2,6-Dimethylaniline
D0669-25ML
D0669-500ML
D0669-100ML
TCIAD0669-25MLEA
215
SEK
TCIAD0669-25ML
TCIAD0669-500ML
TCIAD0669-100ML
2,6-Xylidin ≥99.0%
2,6-Xylidin
Formel:
C₈H₁₁N MW: 121.18 g/mol Kokpunkt: 216°C Flampunkt: 91°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007747 CAS nummer: 87-62-7 EINECS: 201-758-7 UN: 1711 ADR: 6.1 II Merck Index: 12,10217 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |