4-Iodo-m-xylene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2,4-Dimethyliodobenzene, 1-Iodo-2,4-dimethylbenzene, 2,4-Dimethyl-1-iodobenzene, 1,3-Dimethyl-4-iodobenzene
I0561-25G I0561-5G
TCIAI0561-25GEA 855 SEK
TCIAI0561-25G TCIAI0561-5G
4-Iodo-m-xylene ≥98.0%
4-Iodo-m-xylene
Formel: C₈H₉I
MW: 232,06 g/mol
Kokpunkt: 233°C
Densitet: 1,6609 g/cm³ (13 °C)
MDL Number: MFCD00013706
CAS nummer: 4214-28-2
EINECS: 224-141-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=263c07852d01ae51b40e86998d5565817f1c2ce4&vid=624b9737eb3aaef2d57a2bf420d6f2bc1ad26701&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %