2-Fluoro-m-xylene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2-Fluoro-1,3-dimethylbenzene, 1-Fluoro-2,6-dimethylbenzene
F0402-25G F0402-5G
TCIAF0402-25GEA 2025 SEK
TCIAF0402-25G TCIAF0402-5G
2-Fluoro-m-xylene ≥98.0%
2-Fluoro-m-xylene
Formel: C₈H₉F
MW: 124,16 g/mol
Kokpunkt: 167°C
Densitet: 0,988 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 31°C
MDL Number: MFCD00039215
CAS nummer: 443-88-9
EINECS: 207-144-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a583688b9256a147878a072ede2fdd5db8eefaab&vid=550149ed6eed4c3eb0a018c82a2e7fcbfaad793c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %