4-Chloro-o-xylene ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
C0356-100G
C0356-25G
TCIAC0356-100GEA
3200
SEK
TCIAC0356-100G
TCIAC0356-25G
4-Chloro-o-xylene ≥98.0%
4-Chloro-o-xylene
Formel:
C₈H₉Cl Kokpunkt: 192°C Smältpunkt: –6 °C Densitet: 1,0682 g/cm³ (15 °C) Flampunkt: 66°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000596 CAS nummer: 615-60-1 EINECS: 210-438-6 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |