2-Chloro-p-xylene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2-Chloro-1,4-dimethylbenzene, 2,5-Dimethylchlorobenzene
C0313-25G C0313-500G
TCIAC0313-25GEA 245 SEK
TCIAC0313-25G TCIAC0313-500G
2-Chloro-p-xylene ≥98.0%
2-Chloro-p-xylene
Formel: C₈H₉Cl
MW: 140,61 g/mol
Kokpunkt: 186°C
Smältpunkt: 1,5 °C
Densitet: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 57°C
MDL Number: MFCD00000564
CAS nummer: 95-72-7
EINECS: 202-444-2
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32089d04da5f8b7e04cd65b12d29892ca78e72ec&vid=a6f28c6a1624fe1286cc4915f40c8d6041dc2844&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %