α-Chloro-o-xylene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
2-Methylbenzyl chloride
C0864-25G
C0864-500G
TCIAC0864-25GEA
215
SEK
TCIAC0864-25G
TCIAC0864-500G
α-Chloro-o-xylene ≥98.0%
α-Chloro-o-xylene
Formel:
C₈H₉Cl MW: 140,61 g/mol Kokpunkt: 198°C Smältpunkt: –2 °C Densitet: 1,08 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 97°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00000899 CAS nummer: 552-45-4 EINECS: 209-013-8 UN: 3265 ADR: 8,III Merck Index: 14,10091 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |