tert-Butylchlorodiphenylsilane ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
B1223-100ML
B1223-25ML
B1223-5ML
TCIAB1223-100MLEA
3250
SEK
TCIAB1223-100ML
TCIAB1223-25ML
TCIAB1223-5ML
tert-Butylchlorodiphenylsilane ≥97.0%
tert-Butylchlorodiphenylsilane
Formel:
C₁₆H₁₉ClSi Kokpunkt: 125°C Flampunkt: 112°C |
MDL Number:
MFCD00000497 CAS nummer: 58479-61-1 EINECS: 261-282-0 UN: 2987 ADR: 8,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |