N-(2-Hydroxyethyl)morpholine ≥99.0%
Leverantör: TCI
Varning
H0244-25ML H0244-500ML H0244-100ML
TCIAH0244-25MLEA 215 SEK
TCIAH0244-25ML TCIAH0244-500ML TCIAH0244-100ML
N-(2-Hydroxyethyl)morpholine ≥99.0%
N-(2-Hydroxyethyl)morpholine
Formel: C₆H₁₃NO₂
Kokpunkt: 222°C
Smältpunkt: 2°C
Flampunkt: 107°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00006180
CAS nummer: 622-40-2
EINECS: 210-734-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05b22a4aaa6f0fd9dacaa8df1720b39187c96378&vid=05b22a4aaa6f0fd9dacaa8df1720b39187c96378&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %