N-(3-Aminopropyl)morpholine ≥99.0%
Leverantör: TCI
Fara
A0409-25ML A0409-500ML
TCIAA0409-25MLEA 215 SEK
TCIAA0409-25ML TCIAA0409-500ML
N-(3-Aminopropyl)morpholine ≥99.0%
N-(3-Aminopropyl)morpholine
Formel: C₇H₁₆N₂O
Flampunkt: 105°C
MDL Number: MFCD00006184
CAS nummer: 123-00-2
EINECS: 204-590-2
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e80f65e83a4f86bd982f28bbfbf1863caa9d733e&vid=e80f65e83a4f86bd982f28bbfbf1863caa9d733e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %