4-Fluorophenethyl bromide ≥95.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 1-Fluoro-4-(2-bromoethyl)benzene, 1-(2-bromoethyl)-4-fluorobenzene
F0431-1G F0431-5G
TCIAF0431-1GEA 285 SEK
TCIAF0431-1G TCIAF0431-5G
4-Fluorophenethyl bromide ≥95.0%
4-Fluorophenethyl bromide
Formel: C₈H₈BrF
Kokpunkt: 102°C
Flampunkt: 93°C
MDL Number: MFCD03844794
CAS nummer: 332-42-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=711bee5bcf4c877aa79178ec6efe356b6419ddab&vid=711bee5bcf4c877aa79178ec6efe356b6419ddab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %