tert-Butylnitrit ≥90.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
N0357-25ML N0357-250ML
TCIAN0357-25MLEA 550 SEK
TCIAN0357-25ML TCIAN0357-250ML
tert-Butylnitrit ≥90.0%
tert-Butylnitrit
Formel: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Kokpunkt: 63°C
Flampunkt: –13°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00002055
CAS nummer: 540-80-7
EINECS: 208-757-0
UN: 2351
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01583
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7c157208a8d671a7328589e7a4a383e70815578&vid=c7c157208a8d671a7328589e7a4a383e70815578&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %