Chlorodiisopropylsilane 95,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Diisopropylchlorosilane
C1492-25ML C1492-5ML
TCIAC1492-25MLEA 4350 SEK
TCIAC1492-25ML TCIAC1492-5ML
Chlorodiisopropylsilane 95,0 GC_ANALYSMETOD
Chlorodiisopropylsilane
Formel: C₆H₁₅ClSi
MW: 150.72 g/mol
Kokpunkt: 143°C
Flampunkt: 22°C
MDL Number: MFCD00054896
CAS nummer: 2227-29-4
UN: 2985
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce25ca5857774ea3e033a608d828032052c51133&vid=ce25ca5857774ea3e033a608d828032052c51133&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %