3,5-Dimethylbenzaldehyde ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
D3498-5G D3498-25G
TCIAD3498-5GEA 630 SEK
TCIAD3498-5G TCIAD3498-25G
3,5-Dimethylbenzaldehyde ≥96.0%
3,5-Dimethylbenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Kokpunkt: 108°C
Smältpunkt: 9°C
Densitet: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 99°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00082777
CAS nummer: 5779-95-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c1c12c240fab31cad6f3cbf26c42f12a92350ae&vid=28f8dae4f226e7d3e122617a65aacc48134250e3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %