3,4-Dimethylbenzaldehyde ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
D3334-25G D3334-5G
TCIAD3334-25GEA 965 SEK
TCIAD3334-25G TCIAD3334-5G
3,4-Dimethylbenzaldehyde ≥95.0%
3,4-Dimethylbenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Kokpunkt: 226°C
Densitet: 1,012 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00016612
CAS nummer: 5973-71-7
EINECS: 227-770-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d0cdb33d5e481dcd64a5e999c2000d3a541b310&vid=6ec1150fa4e887d888a3d955b9f63e0d26cd19ba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %