2,4-Dimethylbenzaldehyde ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
D2392-25G
D2392-500G
TCIAD2392-25GEA
350
SEK
TCIAD2392-25G
TCIAD2392-500G
2,4-Dimethylbenzaldehyde ≥97.0%
2,4-Dimethylbenzaldehyde
Formel:
C₉H₁₀O MW: 134,18 g/mol Kokpunkt: 98°C Smältpunkt: –9 °C Densitet: 0,96 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 89°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003340 CAS nummer: 15764-16-6 EINECS: 239-856-7 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |