2-Bromo-p-xylene ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2-Bromo-1,4-dimethylbenzene, 2,5-Dimethylbromobenzene
B0997-25G B0997-500G
TCIAB0997-25GEA 215 SEK
TCIAB0997-25G TCIAB0997-500G
2-Bromo-p-xylene ≥99.0%
2-Bromo-p-xylene
Formel: C₈H₉Br
MW: 185,06 g/mol
Kokpunkt: 201°C
Smältpunkt: 8,9 °C
Densitet: 1,3582 g/cm³ (18.5 °C)
Flampunkt: 79°C
MDL Number: MFCD00000074
CAS nummer: 553-94-6
EINECS: 209-055-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec0971bdcf0e90d8d6e45a6b1d4ce4ff9fde9831&vid=7423cee95973a0e59888b14025816e35d5f3ae39&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %