3-Bromo-o-xylene ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 1-Bromo-2,3-dimethylbenzene
B1282-25G B1282-5G
TCIAB1282-25GEA 885 SEK
TCIAB1282-25G TCIAB1282-5G
3-Bromo-o-xylene ≥98.0%
3-Bromo-o-xylene
Formel: C₈H₉Br
Kokpunkt: 214°C
Densitet: 1,365 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 80°C
MDL Number: MFCD00000069
CAS nummer: 576-23-8
EINECS: 209-398-2
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb9ff111ad35e965b979f221d1125437d8c5ddc6&vid=715bf229a05d755b243c039e01eff3e66188f51a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %