α-Bromo-m-xylene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 3-Methylbenzyl bromide
B3585-25G B3585-5G
TCIAB3585-25GEA 11875 SEK
TCIAB3585-25G TCIAB3585-5G
α-Bromo-m-xylene ≥98.0%
α-Bromo-m-xylene
Formel: C₈H₉Br
MW: 185,06 g/mol
Kokpunkt: 98°C
Smältpunkt: 18 °C
Densitet: 1,3711 g/cm³ (23 °C)
Flampunkt: 82°C
MDL Number: MFCD00000177
CAS nummer: 620-13-3
EINECS: 210-625-2
UN: 1701
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10090
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ddad88478673be8669d24a53406580e4950867b&vid=59c3a5c9aa76ef63522203065edfa076a3e59fb7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %