3-Methylbiphenyl ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: 3-Phenyltoluene
M0296-1G M0296-25G M0296-5G
TCIAM0296-1GEA 390 SEK
TCIAM0296-1G TCIAM0296-25G TCIAM0296-5G
3-Methylbiphenyl ≥95.0%
3-Methylbiphenyl
Formel: C₁₃H₁₂
MW: 168,24 g/mol
Kokpunkt: 272°C
Smältpunkt: 4,53 °C
Densitet: 1,0319 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008533
CAS nummer: 643-93-6
EINECS: 211-404-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bda4dd14487ce394a9da2cd524d4ff89c89167b2&vid=a88854d58c8bbd84ca9e55f636d8ab9c8a5852ea&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %