2-Methylbiphenyl ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
2-Phenyltoluene
M1242-1G
M1242-5G
TCIAM1242-1GEA
645
SEK
TCIAM1242-1G
TCIAM1242-5G
2-Methylbiphenyl ≥95.0%
2-Methylbiphenyl
Formel:
C₁₃H₁₂ MW: 168,24 g/mol Kokpunkt: 256°C Smältpunkt: –0,2 °C Densitet: 1,011 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 107°C |
MDL Number:
MFCD00008517 CAS nummer: 643-58-3 EINECS: 211-400-1 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |