Chloro(diphenyl)methane ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
Benzhydryl chloride
B1078-25ML
B1078-500ML
TCIAB1078-25MLEA
510
SEK
TCIAB1078-25ML
TCIAB1078-500ML
Chloro(diphenyl)methane ≥95.0%
Chloro(diphenyl)methane
Formel:
(C₆H₅)₂CHCl MW: 202,68 g/mol Kokpunkt: 116°C Smältpunkt: ∼17 °C Densitet: 1,1346 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 160°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000855 CAS nummer: 90-99-3 EINECS: 202-031-7 UN: 3265 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 95.0 % |