Propylbenzen ≥99.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
P0523-25ML
P0523-500ML
P0523-100ML
TCIAP0523-25MLEA
255
SEK
TCIAP0523-25ML
TCIAP0523-500ML
TCIAP0523-100ML
Propylbenzen ≥99.0%
Propylbenzen
Formel:
C₉H₁₂ Kokpunkt: 159°C Smältpunkt: –99 °C Densitet: 0,862 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 30°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00009377 CAS nummer: 103-65-1 EINECS: 203-132-9 UN: 2364 ADR: 3,III Merck Index: 14,07844 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |