Pentylbenzene ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: 1-Phenylpentane, Amylbenzene
A0449-25ML A0449-500ML
TCIAA0449-25MLEA 605 SEK
TCIAA0449-25ML TCIAA0449-500ML
Pentylbenzene ≥98.0%
Pentylbenzene
Formel: C₁₁H₁₆
MW: 148.25 g/mol
Kokpunkt: 205°C
Smältpunkt: –75°C
Flampunkt: 66°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009502
CAS nummer: 538-68-1
EINECS: 208-701-5
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 14,00600
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c07f803ccab7f66cd290e5f2e9e2c15d7b62f615&vid=3511f68a32d1653d20dfda426128412669ff3c41&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %