Octylbenzene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
1-Phenyloctane
O0046-25ML
O0046-500ML
O0046-100ML
TCIAO0046-25MLEA
735
SEK
TCIAO0046-25ML
TCIAO0046-500ML
TCIAO0046-100ML
Octylbenzene ≥98.0%
Octylbenzene
Formel:
C₁₄H₂₂ MW: 190,33 g/mol Kokpunkt: 264°C Smältpunkt: –3 °C Densitet: 0,8562 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 107°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00009564 CAS nummer: 2189-60-8 EINECS: 218-582-1 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |