n-Hexylbenzene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: 1-Phenylhexane, Hexylbenzene
H0136-25ML H0136-250ML
TCIAH0136-25MLEA 695 SEK
TCIAH0136-25ML TCIAH0136-250ML
n-Hexylbenzene ≥98.0%
n-Hexylbenzene
Formel: C₁₂H₁₈
MW: 162,27 g/mol
Kokpunkt: 226°C
Smältpunkt: –61 °C
Densitet: 0,8666 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 83°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009526
CAS nummer: 1077-16-3
EINECS: 214-070-7
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=650eb9f170f46525b9ec4a55eb7cb293197a1aff&vid=ec09958d4d0a9613a8caf086f9d6d00f2d45f165&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %