Etylbenzen ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Phenylethane
E0064-25ML E0064-500ML
TCIAE0064-25MLEA 215 SEK
TCIAE0064-25ML TCIAE0064-500ML
Etylbenzen ≥99.0%
Etylbenzen
Formel: C₈H₁₀
MW: 106,17 g/mol
Kokpunkt: 136°C
Smältpunkt: –95 °C
Densitet: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 25°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011647
CAS nummer: 100-41-4
EINECS: 202-849-4
UN: 1175
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03765
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2836d611086b5b60227a4ef9c3b1e03131835549&vid=22fc297aa5000d7e3278522aa4b1b4bd689f1df0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %