Butylbenzene ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: n-Butylbenzene
B0713-25ML B0713-500ML B0713-100ML
TCIAB0713-25MLEA 215 SEK
TCIAB0713-25ML TCIAB0713-500ML TCIAB0713-100ML
Butylbenzene ≥99.0%
Butylbenzene
Formel: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Kokpunkt: 183°C
Smältpunkt: -88°C
Densitet: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 61 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009463
CAS nummer: 104-51-8
EINECS: 203-209-7
UN: 2709
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01549
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40da26daf31b52464af335686fa12e452d578a29&vid=be06e90e6ec14b9dd78e200c70af59c543278966&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %