tert-Butylbenzene ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
B0715-25ML B0715-500ML
TCIAB0715-25MLEA 215 SEK
TCIAB0715-25ML TCIAB0715-500ML
tert-Butylbenzene ≥98.0%
tert-Butylbenzene
Formel: C₁₀H₁₄
Kokpunkt: 168°C
Smältpunkt: –58 °C
Densitet: 0,8662 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 60°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008816
CAS nummer: 98-06-6
EINECS: 202-632-4
UN: 2709
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01551
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d333cf9d1c7b4ca0a425c1ff964d9d4e9c8e489&vid=b44b3b4eb06714aba0da6d0971c4ddf8495936a3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %