tert-Pentylbenzene ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 2-Methyl-2-phenylbutane, tert-Amylbenzene
A0751-25ML A0751-500ML
TCIAA0751-25MLEA 255 SEK
TCIAA0751-25ML TCIAA0751-500ML
tert-Pentylbenzene ≥97.0%
tert-Pentylbenzene
Formel: C₆H₅C(CH₃)₂CH₂CH₃
MW: 148.25 g/mol
Kokpunkt: 191°C
Flampunkt: 60°C
MDL Number: MFCD00015187
CAS nummer: 2049-95-8
EINECS: 218-076-0
UN: 3295
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da1b5e961f7facd3c049615994115e20388bafbd&vid=38e3681c4328419a3240035ce670bdd88e37a5a5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %