4-Propylphenol ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: p-Propylphenol, 4-n-Propylphenol
P0698-25G P0698-5G
TCIAP0698-25GEA 1450 SEK
TCIAP0698-25G TCIAP0698-5G
4-Propylphenol ≥99.0%
4-Propylphenol
Formel: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Kokpunkt: 232°C
Smältpunkt: 24 °C
Densitet: 1,0091 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00002395
CAS nummer: 645-56-7
EINECS: 211-446-2
UN: 2430
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a9a59812ead013827987ac85a07e6ca9f1883ad&vid=7284576ea24cfc51e548cb4c7a90dd4c46f6d2f9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %