2-Isopropylphenol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
I0173-25G
I0173-500G
TCIAI0173-25GEA
230
SEK
TCIAI0173-25G
TCIAI0173-500G
2-Isopropylphenol ≥98.0%
2-Isopropylphenol
Formel:
C₉H₁₂O MW: 136,19 g/mol Kokpunkt: 214°C Smältpunkt: 14…16 °C Densitet: 0,995 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 104°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002224 CAS nummer: 88-69-7 EINECS: 201-852-8 UN: 3145 ADR: 8,III |
Specifikation testresultat
Appearance | White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |