2-sec-Butylphenol ≥97.0%
Leverantör: TCI
Fara
B0732-25G B0732-500G
TCIAB0732-25GEA 215 SEK
TCIAB0732-25G TCIAB0732-500G
2-sec-Butylphenol ≥97.0%
2-sec-Butylphenol
Formel: C₁₀H₁₄O
MW: 150.22 g/mol
Kokpunkt: 228°C
Smältpunkt: 12.2
Flampunkt: 102°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002225
CAS nummer: 89-72-5
EINECS: 201-933-8
UN: 3145
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d6cdb715a3360650c79361084a6080c192b3cf3&vid=5fc9c8b1875ecd2a626ea5d484b81f0e6ff1a7aa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %