4-Butylphenol ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
1-Butyl-4-hydroxybenzene
B1026-25G
B1026-5G
TCIAB1026-25GEA
1900
SEK
TCIAB1026-25G
TCIAB1026-5G
4-Butylphenol ≥96.0%
4-Butylphenol
Formel:
C₁₀H₁₄O MW: 150,22 g/mol Kokpunkt: 245°C Smältpunkt: 23…24 °C Densitet: 0,9717 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 121 °C |
MDL Number:
MFCD00041750 CAS nummer: 1638-22-8 EINECS: 216-672-5 UN: 2430 ADR: 8,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |