4-Methylanisole ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
p-Methylanisole
M0149-25ML
M0149-500ML
M0149-100ML
TCIAM0149-25MLEA
215
SEK
TCIAM0149-25ML
TCIAM0149-500ML
TCIAM0149-100ML
4-Methylanisole ≥98.0%
4-Methylanisole
Formel:
C₈H₁₀O MW: 122.17 g/mol Kokpunkt: 175°C Smältpunkt: -36 Flampunkt: 59°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008413 CAS nummer: 104-93-8 EINECS: 203-253-7 UN: 1993 ADR: 3 III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |