3-Methylanisole ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 1-Methoxy-3-methylbenzene
M0151-25ML M0151-500ML
TCIAM0151-25MLEA 230 SEK
TCIAM0151-25ML TCIAM0151-500ML
3-Methylanisole ≥98.0%
3-Methylanisole
Formel: C₈H₁₀O
MW: 122.17 g/mol
Kokpunkt: 177°C
Smältpunkt: -47
Flampunkt: 54°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008395
CAS nummer: 100-84-5
EINECS: 202-893-4
UN: 3271
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e97dcafc5948132efc68635b54850992d013956&vid=b4f3fa902466c193588e738f271b757f36917755&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %