3-Nitrotoluen ≥99.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: m-Nitrotoluen
N0274-25G N0274-500G
TCIAN0274-25GEA 215 SEK
TCIAN0274-25G TCIAN0274-500G
3-Nitrotoluen ≥99.0%
3-Nitrotoluen
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137.14 g/mol
Kokpunkt: 232°C
Smältpunkt: 15,5
Flampunkt: 106°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007265
CAS nummer: 99-08-1
EINECS: 202-728-6
UN: 1664
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,06650
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec98988c9a02d6fbe8cb18293e12126a69f1978a&vid=7a99b9a669d31833ec5afba66f818dac59007aa4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %