3-Ethylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
E0364-25ML E0364-500ML
TCIAE0364-25MLEA 1825 SEK
TCIAE0364-25ML TCIAE0364-500ML
3-Ethylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Ethylaniline
Formel: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Kokpunkt: 214°C
Smältpunkt: –8 °C
Densitet: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 85°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007818
CAS nummer: 587-02-0
EINECS: 209-594-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e91478fe86f1ab9d8f0a155fef610d0a1eb9ac5&vid=5f0c889ffd0aa0741354166bdf683c9fe229b31c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %