Benzylamin ≥99.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: α-Aminotoluene
B0406-25ML B0406-500ML
TCIAB0406-25MLEA 230 SEK
TCIAB0406-25ML TCIAB0406-500ML
Benzylamin ≥99.0%
Benzylamin
Formel: (C₆H₅)CH₂NH₂
Kokpunkt: 184°C
Smältpunkt: 10 °C
Densitet: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 60°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008106
CAS nummer: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
UN: 2734
ADR: 8,II
Merck Index: 14,01125
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d966ec0c434d78128a66ba5bb2532b683b255d6&vid=5a2ef831079114cc46ed36ba351e99971aa362be&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %