3-(Trifluoromethyl)anisole ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
M2243-25G
M2243-5G
TCIAM2243-25GEA
1625
SEK
TCIAM2243-25G
TCIAM2243-5G
3-(Trifluoromethyl)anisole ≥97.0%
3-(Trifluoromethyl)anisole
Formel:
C₈H₇F₃O MW: 176.14 g/mol Kokpunkt: 160°C Smältpunkt: -65 Densitet: 1.2426 Flampunkt: 48°C |
MDL Number:
MFCD00000385 CAS nummer: 454-90-0 EINECS: 207-229-7 UN: 1993 ADR: 3 III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |