α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 3,5-Dinitrobenzotrifluoride
D2699-25G D2699-5G
TCIAD2699-25GEA 855 SEK
TCIAD2699-25G TCIAD2699-5G
α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluene ≥98.0%
α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluene
Formel: C₇H₃F₃N₂O₄
MW: 236,11 g/mol
Kokpunkt: 127 - 129 °C (9 -rr)
Smältpunkt: 50 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007233
CAS nummer: 401-99-0
EINECS: 206-935-2
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C