α,α,α-Trifluoro-3-nitrotoluene ≥96.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: 3-Nitrobenzotrifluoride
N0280-25G N0280-500G
TCIAN0280-25GEA 215 SEK
TCIAN0280-25G TCIAN0280-500G
α,α,α-Trifluoro-3-nitrotoluene ≥96.0%
α,α,α-Trifluoro-3-nitrotoluene
Formel: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191.11 g/mol
Kokpunkt: 203°C
Smältpunkt: -2,4
Flampunkt: 103°C
MDL Number: MFCD00007260
CAS nummer: 98-46-4
EINECS: 202-670-1
UN: 2306
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b7f8fde56c1d72539c544650d9851221632b99a&vid=7dfcefc297e4920091a3d3b2acbbb4b2aeb1ea66&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
SPECIFIKATIONER
Environmentally Preferable