2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
F0373-25G F0373-5G
TCIAF0373-25GEA 815 SEK
TCIAF0373-25G TCIAF0373-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride ≥98.0%
2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃F₄NO₂
Kokpunkt: 110°C
Smältpunkt: 22…24 °C
Densitet: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 91°C
MDL Number: MFCD00024576
CAS nummer: 400-74-8
EINECS: 206-925-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3b33e456c0056804ddfda28c40ac7ea843f0210&vid=e9314bb06bc49777d6c2e5314df4a6d58261d6ef&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %