4-Fluoro-2-nitrotoluene ≥96.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
F0218-25G
F0218-5G
TCIAF0218-25GEA
750
SEK
TCIAF0218-25G
TCIAF0218-5G
4-Fluoro-2-nitrotoluene ≥96.0%
4-Fluoro-2-nitrotoluene
Formel:
C₇H₆FNO₂ Kokpunkt: 139°C Smältpunkt: 27 °C Densitet: 1,2911 g/cm³ (0 °C) Flampunkt: 98°C |
MDL Number:
MFCD00007200 CAS nummer: 446-10-6 EINECS: 207-161-8 ADR: 6.1,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |