4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride ≥95.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 4-Fluoro-3-Nitrobenzotrifluoride
F0324-25G F0324-250G
TCIAF0324-25GEA 215 SEK
TCIAF0324-25G TCIAF0324-250G
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride ≥95.0%
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃F₄NO₂
Kokpunkt: 208°C
Densitet: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 33°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007059
CAS nummer: 367-86-2
EINECS: 206-702-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a96b02c80ffd46186c5320b57289d415c25eeb10&vid=d38a8b7343a38635d9a3e5a6fbdca5234195b453&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %