2-Fluoro-6-nitrotoluene ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
F0696-25G
F0696-5G
TCIAF0696-25GEA
1075
SEK
TCIAF0696-25G
TCIAF0696-5G
2-Fluoro-6-nitrotoluene ≥98.0%
2-Fluoro-6-nitrotoluene
Formel:
C₇H₆FNO₂ MW: 155.13 g/mol Kokpunkt: 97°C Smältpunkt: 7°C Flampunkt: 89°C |
MDL Number:
MFCD00007197 CAS nummer: 769-10-8 EINECS: 212-203-3 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |