4-Fluoro-2-iodotoluene ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1-Fluoro-3-iodo-4-methylbenzene, 4-Fluoro-2-iodo-1-methylbenzene
F0613-25G F0613-5G
TCIAF0613-25GEA 2125 SEK
TCIAF0613-25G TCIAF0613-5G
4-Fluoro-2-iodotoluene ≥97.0%
4-Fluoro-2-iodotoluene
Formel: C₇H₆FI
MW: 236,03 g/mol
Kokpunkt: 90°C
Flampunkt: 87°C
MDL Number: MFCD00013709
CAS nummer: 13194-67-7
EINECS: 236-153-7
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bb58837890336520a2f46810fd04ed278d857e&vid=70f4507387225099c93bba3432945abdf39c7fac&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %