(4-Fluorophenyl)acetone ≥98.0%
Leverantör: TCI
Synonyms:
4-Fluorophenylacetone
F0535-25G
F0535-5G
TCIAF0535-25GEA
925
SEK
TCIAF0535-25G
TCIAF0535-5G
(4-Fluorophenyl)acetone ≥98.0%
(4-Fluorophenyl)acetone
Formel:
C₉H₉FO Kokpunkt: 130°C Densitet: 1,13 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 91°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000362 CAS nummer: 459-03-0 EINECS: 207-284-7 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |