Perfluorotoluene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
Octafluorotoluene, Pentafluoro(trifluoromethyl)benzene, 1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α,2,3,4,5,6-Octafluorotoluene
P0856-25G
P0856-5G
TCIAP0856-25GEA
1100
SEK
TCIAP0856-25G
TCIAP0856-5G
Perfluorotoluene ≥98.0%
Perfluorotoluene
Formel:
C₇F₈ MW: 236,06 g/mol Kokpunkt: 104°C Smältpunkt: –65,6 °C Densitet: 1,67 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 20°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000375 CAS nummer: 434-64-0 EINECS: 207-104-7 UN: 1993 ADR: 3,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |